1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromo-3-fluorophenyl methyl sulphone
PC501361-10G PC501361-1G PC501361-5G PC501361-25G
APOSPC501361-10GEA 4320 DKK
APOSPC501361-10G APOSPC501361-1G APOSPC501361-5G APOSPC501361-25G
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₆BrFO₂S
Molekylvægt: 253.0887 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11053812
CAS-nummer: 1032825-02-7