2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501360-1G PC501360-250MG
APOSPC501360-1GEA 3070 DKK
APOSPC501360-1G APOSPC501360-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₆BrFO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13195736
CAS-nummer: 1039744-23-4