3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-5-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC501312-10G PC501312-1G PC501312-5G
APOSPC501312-10GEA 3710 DKK
APOSPC501312-10G APOSPC501312-1G APOSPC501312-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₄I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800680
CAS-nummer: 1027511-93-8