3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5013-1G PC5013-5G
APOSPC5013-1GEA 924 DKK
APOSPC5013-1G APOSPC5013-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BFO₄
Smeltepunkt: 149…152 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08061836
CAS-nummer: 874219-36-0