Lithiumtrifluormethansulphonat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5012-100G PC5012-25G
APOSPC5012-100GEA 480 DKK
APOSPC5012-100G APOSPC5012-25G
Lithiumtrifluormethansulphonat 97%
Lithiumtrifluormethansulphonat
Formel: CF₃LiO₃S
Molekylvægt: 156.01 g/mol
Smeltepunkt: 423 °C
Massefylde: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013227
CAS-nummer: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5