5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501173-1G PC501173-5G
APOSPC501173-1GEA 205 DKK
APOSPC501173-1G APOSPC501173-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Formel: C6H3ClFNO3
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18072578
CAS-nummer: 65001-79-8