2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501170-1G PC501170-5G PC501170-10G PC501170-25G
APOSPC501170-1GEA 676 DKK
APOSPC501170-1G APOSPC501170-5G APOSPC501170-10G APOSPC501170-25G
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone 95%
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Formel: C₈H₆FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194361
CAS-nummer: 873697-78-0