2-Fluoro-5-nitrophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5009-25G PC5009-5G PC5009-1G
APOSPC5009-25GEA 1260 DKK
APOSPC5009-25G APOSPC5009-5G APOSPC5009-1G
2-Fluoro-5-nitrophenol 98%
2-Fluoro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09054718
CAS-nummer: 22510-08-3