2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50086-25G PC50086-5G
APOSPC50086-25GEA 1830 DKK
APOSPC50086-25G APOSPC50086-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂ClFN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659490
CAS-nummer: 136888-21-6