3'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50065-1G PC50065-250MG
APOSPC50065-1GEA 4360 DKK
APOSPC50065-1G APOSPC50065-250MG
3'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Formel: C₈H₃BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 871353-32-1