Kaliummethyltrifluorborat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50060-10G PC50060-5G
APOSPC50060-10GEA 774 DKK
APOSPC50060-10G APOSPC50060-5G
Kaliummethyltrifluorborat 97%
Kaliummethyltrifluorborat
Formel: CH₃BF₃K
Smeltepunkt: 168…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08276757
CAS-nummer: 13862-28-7