Kaliumcyclopropyltrifluorborat 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50056-25G PC50056-100G
APOSPC50056-25GEA 545 DKK
APOSPC50056-25G APOSPC50056-100G
Kaliumcyclopropyltrifluorborat 96%
Kaliumcyclopropyltrifluorborat
Formel: C₃H₅BF₃K
Smeltepunkt: 348…350 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09265031
CAS-nummer: 1065010-87-8