Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500512-1G PC500512-250MG PC500512-5G
APOSPC500512-1GEA 610 DKK
APOSPC500512-1G APOSPC500512-250MG APOSPC500512-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
Molekylvægt: 247.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04114323
CAS-nummer: 138786-65-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 III