1-Brom-3-fluor-5-iodbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500481-1G PC500481-5G
APOSPC500481-1GEA 502 DKK
APOSPC500481-1G APOSPC500481-5G
1-Brom-3-fluor-5-iodbenzen
1-Brom-3-fluor-5-iodbenzen
Formel: C₆H₃BrFI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657969
CAS-nummer: 845866-85-5