(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC500442-1G PC500442-5G
APOSPC500442-1GEA 872 DKK
APOSPC500442-1G APOSPC500442-5G
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038467
CAS-nummer: 749934-29-0