2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5004-25G PC5004-5G PC5004-100G
APOSPC5004-25GEA 610 DKK
APOSPC5004-25G APOSPC5004-5G APOSPC5004-100G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
Molekylvægt: 236.00 g/mol
Smeltepunkt: 126…127 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08460104
CAS-nummer: 84478-87-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III