4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC500392-1G
PC500392-5G
APOSPC500392-1GEA
162
DKK
APOSPC500392-1G
APOSPC500392-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₇H₃BrF₃I Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD21603817 CAS-nummer: 1256945-00-2 |