3-Fluor-5-iodbenzotriflourid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Fluoro-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC500391-100MG PC500391-1G PC500391-250MG
APOSPC500391-100MGEA 1340 DKK
APOSPC500391-100MG APOSPC500391-1G APOSPC500391-250MG
3-Fluor-5-iodbenzotriflourid
3-Fluor-5-iodbenzotriflourid
Formel: C₇H₃F₄I
Molekylvægt: 290 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800718
CAS-nummer: 1027513-14-9