6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC50039-100MG PC50039-1G PC50039-250MG
APOSPC50039-100MGEA 1040 DKK
APOSPC50039-100MG APOSPC50039-1G APOSPC50039-250MG
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848376
CAS-nummer: 1110782-41-6