2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500377-1G PC500377-5G
APOSPC500377-1GEA 1020 DKK
APOSPC500377-1G APOSPC500377-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09736331
CAS-nummer: 82420-35-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III