3-Fluor-4-nitrobenzensulfonylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
PC500352-1G PC500352-25G PC500352-5G
APOSPC500352-1GEA 305 DKK
APOSPC500352-1G APOSPC500352-25G APOSPC500352-5G
3-Fluor-4-nitrobenzensulfonylchlorid
3-Fluor-4-nitrobenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClFNO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412240
CAS-nummer: 86156-93-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II