3'-Chlor-2'-Fluoracetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC500342-5G PC500342-1G
APOSPC500342-5GEA 600 DKK
APOSPC500342-5G APOSPC500342-1G
3'-Chlor-2'-Fluoracetophenon 97%
3'-Chlor-2'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00106165
CAS-nummer: 161957-59-1