3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50034-1G PC50034-5G PC50034-10G
APOSPC50034-1GEA 164 DKK
APOSPC50034-1G APOSPC50034-5G APOSPC50034-10G
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660315
CAS-nummer: 886503-42-0