3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500332-1G PC500332-250MG PC500332-5G
APOSPC500332-1GEA 709 DKK
APOSPC500332-1G APOSPC500332-250MG APOSPC500332-5G
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Molekylvægt: 170.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03787364
CAS-nummer: 485832-96-0