Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
PC500279-1G PC500279-25G PC500279-5G
APOSPC500279-1GEA 251 DKK
APOSPC500279-1G APOSPC500279-25G APOSPC500279-5G
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇FN₂O₄
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09839221
CAS-nummer: 346691-23-4