4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500260-5G PC500260-1G PC500260-25G
APOSPC500260-5GEA 284 DKK
APOSPC500260-5G APOSPC500260-1G APOSPC500260-25G
4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Molekylvægt: 204.0400 g/mol
Smeltepunkt: 77…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973753
CAS-nummer: 52723-82-7