5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500254-1G PC500254-250MG PC500254-5G
APOSPC500254-1GEA 197 DKK
APOSPC500254-1G APOSPC500254-250MG APOSPC500254-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
Formel: C₆H₃BrClFO
Molekylvægt: 225.4428 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436979
CAS-nummer: 148254-32-4