5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
PC500250-1G PC500250-250MG PC500250-5G
APOSPC500250-1GEA 218 DKK
APOSPC500250-1G APOSPC500250-250MG APOSPC500250-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Formel: C₇H₅BrClFO
Molekylvægt: 239.47 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784265
CAS-nummer: 146447-18-9