2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC500239-1G
PC500239-5G
PC500239-250MG
APOSPC500239-1GEA
741
DKK
APOSPC500239-1G
APOSPC500239-5G
APOSPC500239-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03412249 CAS-nummer: 1048921-49-8 |