2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50022-1G PC50022-250MG
APOSPC50022-1GEA 5040 DKK
APOSPC50022-1G APOSPC50022-250MG
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Smeltepunkt: 118…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14584806
CAS-nummer: 1221792-53-5