3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50020-1G PC50020-250MG PC50020-5G
APOSPC50020-1GEA 796 DKK
APOSPC50020-1G APOSPC50020-250MG APOSPC50020-5G
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrFN₂
Smeltepunkt: 141…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827770
CAS-nummer: 1186405-11-7