1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC500190-1G
PC500190-5G
APOSPC500190-1GEA
280
DKK
APOSPC500190-1G
APOSPC500190-5G
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09839215 CAS-nummer: 1003708-24-4 |