2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500188-10G PC500188-5G
APOSPC500188-10GEA 752 DKK
APOSPC500188-10G APOSPC500188-5G
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09804785
CAS-nummer: 305800-60-6