(2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500183-1G PC500183-5G
APOSPC500183-1GEA 1090 DKK
APOSPC500183-1G APOSPC500183-5G
(2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
(2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molekylvægt: 218.18 g/mol
Smeltepunkt: 105…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832279
CAS-nummer: 1000546-18-8