2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500182-1G PC500182-5G
APOSPC500182-1GEA 1020 DKK
APOSPC500182-1G APOSPC500182-5G
2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃N
Molekylvægt: 199.17 g/mol
Smeltepunkt: 51…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832278
CAS-nummer: 1000515-00-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III