3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC500172-1G
PC500172-250MG
PC500172-5G
APOSPC500172-1GEA
933
DKK
APOSPC500172-1G
APOSPC500172-250MG
APOSPC500172-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₇H₄ClF₃O Molekylvægt: 196.56 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD11849933 CAS-nummer: 37900-81-5 |