4-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500166-1G PC500166-5G PC500166-25G
APOSPC500166-1GEA 1160 DKK
APOSPC500166-1G APOSPC500166-5G APOSPC500166-25G
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenol
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₄F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660257
CAS-nummer: 886501-26-4