(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50013-1G PC50013-250MG PC50013-500MG PC50013-5G
APOSPC50013-1GEA 323 DKK
APOSPC50013-1G APOSPC50013-250MG APOSPC50013-500MG APOSPC50013-5G
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₂S
Smeltepunkt: 59…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631926
CAS-nummer: 127162-96-3