(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC50012-1G PC50012-250MG
APOSPC50012-1GEA 985 DKK
APOSPC50012-1G APOSPC50012-250MG
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₂S
Smeltepunkt: 37…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972907
CAS-nummer: 85952-32-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III