(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Difluoro-α-toluenesulphonyl chloride
PC50011-1G PC50011-250MG
APOSPC50011-1GEA 654 DKK
APOSPC50011-1G APOSPC50011-250MG
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₂S
Molekylvægt: 226.63 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743349
CAS-nummer: 163295-74-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 III