1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Difluoro-alpha-methylbenzyl alcohol
PC50008-25G PC50008-5G
APOSPC50008-25GEA 2580 DKK
APOSPC50008-25G APOSPC50008-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00274321
CAS-nummer: 87327-65-9