3-Bromo-2,6-difluoroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500008-1G PC500008-250MG PC500008-5G
APOSPC500008-1GEA 186 DKK
APOSPC500008-1G APOSPC500008-250MG APOSPC500008-5G
3-Bromo-2,6-difluoroaniline 95%
3-Bromo-2,6-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22627833
CAS-nummer: 1262198-07-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III