4-Brom-3-(trifluormethoxy)phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC499006-10G PC499006-5G PC499006-25G
APOSPC499006-10GEA 1130 DKK
APOSPC499006-10G APOSPC499006-5G APOSPC499006-25G
4-Brom-3-(trifluormethoxy)phenol 95%
4-Brom-3-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
Molekylvægt: 257.01 g/mol
Smeltepunkt: 45…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660164
CAS-nummer: 886499-93-0