3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
PC499004-1G PC499004-25G PC499004-5G
APOSPC499004-1GEA 164 DKK
APOSPC499004-1G APOSPC499004-25G APOSPC499004-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molekylvægt: 241.0100 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11041083
CAS-nummer: 1025718-84-6