3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4987-1G PC4987-5G PC4987-25G
APOSPC4987-1GEA 197 DKK
APOSPC4987-1G APOSPC4987-5G APOSPC4987-25G
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smeltepunkt: 95…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039291
CAS-nummer: 82128-69-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III