3-Fluor-5-methylbenzaldehyd, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Fluoro-5-tolualdehyde, 5-Fluoro-m-tolylaldehyde, 5-Fluoro-m-tolualdehyde
PC49722-1G PC49722-25G PC49722-5G
APOSPC49722-1GEA 164 DKK
APOSPC49722-1G APOSPC49722-25G APOSPC49722-5G
3-Fluor-5-methylbenzaldehyd, Technical Grade
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094315
CAS-nummer: 189628-39-5