4-Chlor-2-Fluorphenylacetonitril 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-2-fluorobenzeneacetonitrile
PC49721-100G PC49721-25G PC49721-5G
APOSPC49721-100GEA 1430 DKK
APOSPC49721-100G APOSPC49721-25G APOSPC49721-5G
4-Chlor-2-Fluorphenylacetonitril 95%
4-Chlor-2-Fluorphenylacetonitril
Formel: C₈H₅ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01312758
CAS-nummer: 75279-53-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III