2',3'-Difluoracetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2,3-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3-Difluorophenyl)ethanone, 2,3-Difluoroacetophenone
PC49704-100G PC49704-25G PC49704-5G
APOSPC49704-100GEA 1900 DKK
APOSPC49704-100G APOSPC49704-25G APOSPC49704-5G
2',3'-Difluoracetophenon 97%
2',3'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061274
CAS-nummer: 18355-80-1