5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49672-1G PC49672-5G
APOSPC49672-1GEA 1970 DKK
APOSPC49672-1G APOSPC49672-5G
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22199307
CAS-nummer: 1332392-76-3