Tetrabutylammonium bifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49669-100G PC49669-250G PC49669-25G
APOSPC49669-100GEA 2910 DKK
APOSPC49669-100G APOSPC49669-250G APOSPC49669-25G
Tetrabutylammonium bifluoride
Tetrabutylammonium bifluoride
Formel: C₁₆H₃₇F₂N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077877
CAS-nummer: 23868-34-0
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,II